LUXCLP
mPAGE® Lux Clip-on Mask, 2pk
for use with mPAGE® Lux Curing Station with 10 wells or 15 wells
Synonyme(s) :
gel curing, clip, mask, mask on caster
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
mPAGE®
Conditionnement
pkg of 2 pack (LUXCLP10W: 10 wells)
pkg of 2 pack LUXCLP15W: 15 wells
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
10.075 cm × 2.544 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Épaisseur du gel
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
Description générale
Application
- SDS-PAGE
- Electrophoresis