Principaux documents
LSWP09025
Millipore
Filtre membrane Mitex
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 5,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mitex
Paramètres
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
170 μm
Matrice
Mitex
Dimension de pores
5.0 μm pore size
60 % porosity
Point de bulle
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Clarification des acides, des bases et des fluides cryogéniques
  • Clarification des agents de propulsion
  • Isolement d'ARN
  • Surveillance de la qualité de l'air
Informations légales
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany