Principaux documents
LI0685BC
Millipore
PLAQUE TRANSIA® Listeria spp. 10X
BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
Synonyme(s) :
Kit de détection de Listeria
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NA.85
Agence
AFNOR
Gamme de produits
TRANSIA®
Durée de conservation
3‑24 mo.
Conditionnement
pkg of 960 tests
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems LI0685
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
food(s)
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
Le système TRANSIA® PLATE Listeria spp. 10X est un kit ELISA qui intègre la technologie éprouvée du test de type "sandwich" anticorps-antigène pour détecter la présence d'espèces de Listeria dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Des anticorps hautement spécifiques, enduits sur les puits des plaques de microtitration en polystyrène, capturent et se lient à l'antigène cible, s'il est présent. Un anticorps de détection lié à une enzyme conjuguée est introduit pour former un sandwich anticorps/antigène/anticorps. Enfin ,l'ajout d'un substrat, qui est converti par l'enzyme conjuguée, engendre un changement de couleur qui signale la présence du pathogène cible. Les certifications AOAC et AFNOR étendues, associées à des contrôles positifs et négatifs intégrés, permettent aux utilisateurs d'avoir la confiance nécessaire dans les résultats. Le format efficace et divisible de 96 puits et l'automatisation disponible en font une solution efficace, idéale pour les tests en grand volume.
Application
Le système TRANSIA® PLATE Listeria est un kit permettant la détection du genre Listeria (L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri et L. grayi) dans les produits laitiers, les produits carnés, les produits de la mer, les légumes et les échantillons environnementaux. L'essai permet de récupérer et de détecter de manière fiable de faibles niveaux de Listeria spp. dans divers échantillons.
Caractéristiques et avantages
  • Détecte les 6 espèces de Listeria, ce qui donne une vraie indication de la qualité d′un produit ou d′une surface.
  • Contrôles positif et négatif fournis avec le kit.
Composants
  • 10 microplaques de 96 puits à bandes de micropuits divisibles (12 bandes de 8 micropuits).
  • Contrôle négatif (antigènes bactériens n′appartenant pas au genre Listeria), prêt à l′emploi, 2 x 20 ml.
  • Contrôle positif Antigènes de Listeria monocytogenes, prêt à l'emploi, 2 x 10 ml.
  • Conjugué (anticorps anti-Listeria conjugués à de la peroxydase), prêt à l′emploi, 2 x 57 ml.
  • Tampon de lavage, concentration 20 X, 800 ml.
  • Substrat (urée - H2O2), prêt à l′emploi, 1 x 57 ml.
  • Chromogène (TMB), prêt à l′emploi, 1 x 57 ml.
  • Solution d′arrêt (H2SO4), prête à l′emploi, 2 x 57 ml.
Principe
La PLAQUE TRANSIA® Listeria est un test ELISA (essai immuno-enzymatique) basé sur une réaction du type sandwich en deux étapes. Le support solide de la réaction est une plaque de microtitration à bandes de micropuits divisibles. Des anticorps spécifiquement dirigés contre les antigènes flagellaires sont greffés sur les puits de la plaque de microtitration.
Méthode d'analyse
ELISA
Informations légales
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable