Principaux documents
KPGEG03HH3
Millipore
Millipore Express® PHF 0.2µm, Opticap® XL 3 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Gamma Compatible
Synonyme(s) :
Opticap XL 3 Millipore Express PHF Gamma Compatible 0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Nom du produit
Millipore Express® PHF, Capsule Opticap® XL, Opticap® XL 3, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm)
Matériaux
polyester support
polyethersulfone
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 3
Caractéristiques
gamma compatible
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤9.5 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
17.3 cm (6.8 in.)
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
3 in. (7.5 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration
0.17 m2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
17.3 cm (6.8 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® PHF
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : Capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des filtres figurant dans le mode d'emploi des membranes MILLIPORE EXPRESS®
  • Stockage : se reporter au mode d'emploi des filtres membranes MILLIPORE EXPRESS®
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express® qui répond aux critères d'un filtre "sans relargage de fibres" tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C ; non compatible avec la stérilisation en ligne à la vapeur.
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 3,5 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm à 25 °C conformément au chapitre <64> de l'USP.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 1 l.
Rétention bactérienne
Des échantillons de la membrane utilisée dans ce filtre ont retenu de manière quantitative une concentration test minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta, selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.