Principaux documents
KHVEG10TH1
Millipore
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Opticap® XL 10 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 9/16 in. HB, Gamma Compatible
Synonyme(s) :
Opticap Gamma Compatible XL 10 Millipore Express SHR with prefilter 0.5/0.1 μm 1-1/2 in. TC-9/16 in. HB
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Nomenclature NACRES :
NB.24
Nom du produit
Millipore Express® SHRP, Capsule Opticap® XL, Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Matériaux
polyester support
polyethersulfone
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 10
Caractéristiques
gamma compatible
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤30.4 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
14.5 cm (5.7 in.)
Surface de filtration
0.54 m2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
Point de bulle
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir la section "Installation" du mode d'emploi des capsules OPTICAP® XL et OPTICAP® XLT.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 45 kGy ; 3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 20 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm à 25 °C conformément au chapitre <64> de l'USP.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 2 l.
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.