Principaux documents
IX0130A
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.5 mol/l (1 N)
Synonyme(s) :
normality
About This Item
Code UNSPSC :
12141916
Nom du produit
Iodine solution (0.1N),
Agence
traceable to NIST
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable