Principaux documents
HX0607
Supelco
Acide chlorhydrique solution
34-37% OMNITRACE®
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nom du produit
Acide chlorhydrique solution, 34-37% OmniTrace, for inorganic trace analysis
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Pression de vapeur
190 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Concentration
(Nitric Acid, >= 65 - < 70)
≥30-50% in HCl
pH
<1 (20 °C in H2O)
Pf
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
Solubilité
soluble (Water: Soluble)
Densité
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
Conditionnement
Product is packed into FEP PTFE bottles. Each bottle is packed into a single bottle shipping case.
Informations légales
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable