Principaux documents
HX0291
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
Nom du produit
Hexane, HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
HX0291P-6 and HX0291P-1 are packaged in poly coated glass bottles
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (n-hexane)95% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)99.0% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxInfrared SpectrumConformsSulfur compounds (as S)0.005% maxThiopheneTo pass testUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.30AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 240 nm0.04AU maxUV Abs. at 250 nm0.02AU maxUV Abs. at 280-400 nm0.01AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% maxWater-soluble titrable acid0.0003meq/g max
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup