Principaux documents
HX0101
Sigma-Aldrich
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HPLC
Synonyme(s) :
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Heptanesulfonic Acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Forme
crystalline solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
Pf
>300 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC.O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HX0101-2 25g Poly Bottle
Application
HPLC
Ion Pair Reagent
Remarque sur l'analyse
Color: White
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable