Principaux documents
HSAD
Sigma-Aldrich
Antibody Conjugate Diluent
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable