HL-MLSG
Human Leptin Kit
for protein analysis, for protein sequence analysis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein analysis
Niveau de qualité
Description
ED<sub>80</sub> = 0.9 ± 0.1 ng/ml ED<sub>50</sub> = 4.5 ± 0.4 ng/ml ED<sub>20</sub> = 22.2 ± 2.8 ng/ml
ED<sub>80</sub> = 1.2 ± 0.1 ng/ml ED<sub>50</sub> = 5.1 ± 0.4 ng/ml ED<sub>20</sub> = 23.7 ± 2.1 ng/ml
analytes available: Leptin
0.5-100 ng/mL (standard curve range)
Caractéristiques
accuracy 103–105%
Espèces réactives
human
Technique(s)
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
radioactive
Description générale
SIZE: 167 amino acids; 18641 Da
SUBUNIT: Interacts with SIGLEC6.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P41159 # Defects in LEP may be a cause of autosomal recessive obesity [MIM:601665].
SIMILARITY: SwissProt: P41159 ## Belongs to the leptin family.
Application
Remarque sur l'analyse