Principaux documents
HABG047S6
Millipore
Filtres S-Pak, 0,45 µm, 47 mm, noirs, quadrillés
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
Synonyme(s) :
Filtre membrane S-Pak®, Filtres membranes, Membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
S-Pak®
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces filtres S-Pak sont constitués d'une membrane en esters de cellulose noire, quadrillée, à pores de 0,45 μm mesurant 47 mm de diamètre. Stériles, prêts à l'emploi et conditionnés sous emballage individuel, ils sont faciles à utiliser, non toxiques, offrent de très bons taux de récupération, ne comportent aucune zone hydrophobe et conviennent bien aux analyses microbiologiques classiques.
Application
Technique de filtration sur membrane pour l'analyse microbiologique de l'eau et des boissons filtrables telles que l'eau en bouteille, le vin, la bière ou les boissons pour sportifs. Ces filtres sont également utilisés dans l'analyse des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Conditionnement
Sous emballage individuel avec papier séparateur bleu, stériles
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3