Principaux documents
GM5/33
Millipore
Agitateur NovAseptic®
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
316L stainless steel base ( (ASME SA-479)/EN 1.4435 (EN 10272))
316L stainless steel welding flange ( (ASME SA-479)/EN 1.4435 (EN 10272))
EPDM rubber O-ring
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovAseptic®
Paramètres
pressure range at -1--7 bar
temp. range at -80-200 °C
Diamètre
90 mm (3.54 in.) , welding
Poids
0.6 kg (1.3 lb)
Application
L'agitateur NovAseptic® assemblé peut avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Autres remarques
Finition de surface (extérieure) : surface en contact avec le liquide, polie manuellement ; Ra ≤ 0,5 µm (20 µin.)
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
L'agitateur NovAseptic® est homologué en Europe pour la catégorie IV de la directive DESP 97/23/CE. Il a été approuvé par un organisme notifié. La bride de cuve est conçue pour répondre aux exigences de la norme américaine ASME VIII Div 2. Une analyse des contraintes exercées sur la bride de cuve en raison de la pression interne a été effectuée.