Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

GM10/15-326

Millipore

NovAseptic® GMP 1000 Mixer, Mixing Head with Exchangeable Bearing

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
31171500

Matériaux

316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Female Bearing/Diamond UNCD coated)

Niveau de qualité

Paramètres

5-135 °C temp. range (41-275 °C)

Rugosité moyenne (Ra)

≤0.38 μm (Surface Treatment: Electro polished)

Plage de pH

1-14

Description générale

Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing: Ceramic Sic w/Diamond UNCD coatedO ring: EPDM
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.

Conditionnement

The mixing Head is packaged in a closed box.

Composants

Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing with EPDM O ring

Informations légales

NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique