GC0139
Toluene & Ethanol
About This Item
Code UNSPSC :
12352005
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
12 mo. (from manufacture date)
Couleur
APHA: ≤10
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Expiration date12 months from mfg dateColor (APHA)10APHA maxDensity at 20°C0.8406-0.8606g/cm³FormClear liquid
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3