Principaux documents
GC0004
Supelco
Trifluoroacetic acid solution
10%
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic acid solution, acid, TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Beilstein:
5446934
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nom du produit
Trifluoroacetic acid solution, 0.1%
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
18 mo. (from manufacture date)
Composition
Trifluoroacetic acid, 0.095-0.105 % (v/v)
Couleur
APHA: ≤10
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Expiration date18 months from mfg date% V/ V Trifluoroacetic acid0.095-0.105 % V/VColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidpH at 25°CTo be recorded
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable