GA451511
Quikscale® Column GAP 450 x 550
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Produits recommandés
Paramètres
temp. range at 2-30 °C
Niveau de qualité
Technique(s)
protein purification: suitable
Hauteur
550 mm
Longueur
55.1 cm (21.7 in.)
Informations légales
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificats d'analyse (COA)
Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique