FTPF00788
4 in. Tri-Clover clamp
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
eCl@ss :
25140604
Produits recommandés
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Niveau de qualité
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with M AIR T™ Compressed Gas and Air Test Kit
Informations légales
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany