Principaux documents
FCMAB229F
Sigma-Aldrich
Anticorps Milli-Mark® anti-IgG1-k de souris, clone MOPC-21, conjugué à l'isothiocyanate de fluorescéine
Detect mouse IgG1 using this Milli-Mark Anti-mouse IgG1-FITC Antibody, clone MOPC-21 validated for use in FC.
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
MOPC-21, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La lignée de cellules tumorales MOPC-21 qui produisent l'IgG1,κ de souris est un plasmocytome induit par les huiles minérales. Ce produit est généré et porté dans une cavité péritonéale de souris BALB/c. L'identité et la pureté de l'immunoglobuline sont déterminées par immunoélectrophorèse (IEP) et par immunodiffusion double (IDD, technique d'Ouchterlony), avant conjugaison. L'électrophorèse de l'immunoglobuline purifiée, suivie d'une immunodiffusion avec du sérum total anti-souris, des IgG1 anti-souris et de la chaîne kappa anti-souris, donne des arcs de précipitation distincts. Par IDD, la préparation d'immunoglobulines purifiées ne réagit pas avec les antisérums anti-chaîne légère lambda de souris et anti-IgA, IgM, IgG2a, IgG2b et IgG3 et souris. La spécificité du marquage par les anticorps monoclonaux dirigés contre les antigènes CD humains doit être vérifiée en déterminant le pourcentage de liaison non spécifique par rapport à la population de cellules cibles. Il est recommandé d'inclure une immunoglobuline non réactive présentant le même isotype, la même concentration et le même rapport molaire F/P, comme témoin négatif, pour chaque réactif d'anticorps monoclonaux utilisé en cytométrie en flux ou tout autre dosage immunologique.
Spécificité
Cet anticorps de contrôle d'isotype IgG1 de souris ne réagit avec aucun antigène connu.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Anticorps de contrôle isotypiques
Qualité
Produit évalué pour une utilisation comme isotype témoin en cytométrie en flux sur cellules Jurkat.
Forme physique
IgG1κ monoclonale de souris purifiée conjuguée à l'isothiocyanate de fluorescéine, dans un tampon phosphate salin contenant 0,1 % d'azoture de sodium et 15 mg/ml de sérum albumine bovine.
Immunoélectrophorèse
Stockage et stabilité
À conserver au frais, entre 2 °C et 8 °C, à l'abri de la lumière et en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Informations légales
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Barbonetti et al.
Biology of reproduction, 79(4), 649-656 (2008-06-20)
Phosphorylation of tyrosine residues in cellular proteins represents a major event during sperm capacitaton, but its relationship with the acquisition of sperm-fertilizing ability is still unclear. In this study we explored the relationship between the kinetics of the global tyrosine