FCMAB209F
Milli-Mark® Anti-CD79β-FITC Antibody, clone SN8
clone SN8, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, Ig-beta, B-cell-specific glycoprotein B29, Immunoglobulin-associated B29 protein
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SN8, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD79B(974)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable