FCMAB108A4
Anti-phospho-SMC1 (Ser957) Antibody, clone 5D11G5 Alexa Fluor™ 488
clone 5D11G5, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
CDLS2, DKFZp686L19178, DXS423E, KIAA0178, MGC138332, OTTHUMP00000061876, SB1.8, SMC1, SMC1A, SMC1L1, SMC1alpha, SMCB, Sb1.8, Smcb
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D11G5, monoclonal
Espèces réactives
human, Xenopus, bovine
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer957)
Informations sur le gène
human ... SMC1A(8243)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa Cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable