Principaux documents
EZSKTMEM1
Millipore
Kit de maintenance pour pompe à liquides EZ-Stream®
For servicing of the liquid pump of the EZ-Stream®
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Nomenclature NACRES :
NB.79
Caractéristiques
repair kit
Fabricant/nom de marque
EZ-Stream®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Stream®
Description générale
Le kit de maintenance est un ensemble complet d'éléments nécessaires à la maintenance de la pompe à liquide du système EZ-Stream® pour garantir une performance optimale. La pompe à vide EZ-Stream® est une pompe de transfert de liquide avec un format compact qui en fait la pompe idéale pour une utilisation aussi bien sur paillasse que sous hotte à flux laminaire. Le kit de maintenance comprend des pièces d'usure qui peuvent être remplacées à l'intérieur de la pompe à liquide, pour maintenir un haut débit.
Application
Le kit de maintenance de la pompe à liquide EZ-Stream® garantit une performance optimale de la pompe, utilisée pour l'analyse microbiologique de la bière, des produits laitiers, de l'eau en bouteille, des produits pharmaceutiques, des boissons sans alcool, du cidre, les boissons pour sportifs et du vin.
Composants
  • 2 vannes à clapet
  • 1 membrane de travail
  • 2 joints toriques
  • 1 membrane d'oscillation
Informations légales
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany