EZFHEAD01
Tête Milliflex™ pour unité de filtration EZ-Fit®
suitable for (General microbiological analysis)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Adéquation
suitable for (General microbiological analysis)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® System
Conditions d'expédition
ambient
Application
Notes préparatoires
Autoclavable