Principaux documents
EX0273
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3A
200 Proof
Synonyme(s) :
Specially Denatured Alcohol 3A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H6O
Poids moléculaire :
46.07
Code UNSPSC :
12352104
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
ethyl alcohol, 94.8-95.4 % (w/w)
methyl alcohol, 4.55-5.00 % (w/w)
Concentration
200 proof in alcohol (denatured)
Impuretés
≤0.0025% Acidity (as acetic acid)
Couleur
APHA: ≤10
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
200 Proof
Application
200 Proof
Remarque sur l'analyse
Acidity (as acetic acid)0.0025% maxAssay: Ethyl alcohol, wt./wt. %94.8-95.4%Assay: Methyl alcohol, wt./wt. %4.55-5.00%Color (APHA)10APHA maxFusel oil constituentsNone detectedOdortypicalReducing substances (permanganate test)Passes testResidue after evaporation0.0025% maxSpecific Gravity at 60°F (15.56°C)0.7930-0.7950Suspended matterPasses testWater solubilityPasses testWater-insoluble matterPasses test
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2