Principaux documents
EX0197
Supelco
Ether-Methanol Solvent
GR
Synonyme(s) :
MTBE-MeOH solvent
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
2.25-2.75 % (v/v) (methanol GC)
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
pb
34.8 °C
Température de transition
flash point -45 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
GR
Remarque sur l'analyse
Assay (methanol, GC)2.25-2.75% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardWater (H2O)0.05% max
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F
Point d'éclair (°C)
-45 °C