Principaux documents
ET12/2-3D0
Millipore
Support à 3 pinces et 1 port NovaSeptum® GO Tri-clamp
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
Matériaux
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Caractéristiques
autoclavable
Paramètres
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
Application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
Température de stockage
room temp
Description générale
Le support NovaSeptum® GO TC est conçu pour être utilisé avec le système d'échantillonnage NovaSeptum® GO. Le support est également fait pour s'adapter à un raccord TC. Pour une solution aseptique optimale, utilisez le support avec un connecteur NovAseptic®.
Présentation du dispositif : connecteurs pour échantillonnage stérile
Spécificité
Les supports pour échantillonnage NovaSeptum® GO sont conçus pour être utilisés avec une taille d'aiguille de 2 mm de diamètre qui convient à un large éventail d'applications. Pour une protection renforcée, chaque support peut être utilisé avec l'étiquette de sécurité NovaSeptum® GO (ENSTAG) pour éviter toute activation accidentelle. Un certificat de qualité est inclus dans chaque boîte.
Application
ET12/2-3D0 (1 injection, 1 appareil par boîte)
Pour des applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Composants
  • Chargeur : polysulfone (PSU) renforcé aux fibres de verre
  • Anneau de sécurité : PSU
  • Écrou et outil de verrouillage : acier inoxydable en conformité avec SS2346, ASTM® 303
  • Étiquette de verrouillage : polyamide/acier inoxydable
  • Matériaux en contact avec le fluide : acier inoxydable en conformité avec 316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany