Principaux documents
ECM625
Sigma-Aldrich
KIT POUR ESSAIS IN VITRO SUR L'ANGIOGENÈSE
Synonyme(s) :
Kit pour essais sur l'angiogénèse
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.41
Espèces réactives
vertebrates
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit pour essais in vitro sur l'angiogenèse CHEMICON est un modèle d'angiogenèse simple dans lequel il est possible de suivre facilement l'induction ou l'inhibition de la formation des tubes par des signaux exogènes. L'angiogenèse est le processus qui consiste à générer de nouveaux capillaires sanguins. C'est un composant fondamental de plusieurs processus normaux (reproduction et cicatrisation) et pathologiques (rétinopathie diabétique, polyarthrite rhumatoïde, croissance tumorale et métastases).
Le kit pour essais in vitro sur l'angiogenèse CHEMICON est un système pratique qui permet d'évaluer la formation des tubes par les cellules endothéliales dans un format à 96 puits particulièrement commode. Lorsqu'elles sont mises en culture sur ECMatrix, un gel solide de protéines basales préparé à partir d'une tumeur de souris de Engelbreth Holm-Swarm (EHS), ces cellules endothéliales s'alignent rapidement pour former des structures tubulaires creuses. La formation des tubes est un processus en plusieurs étapes faisant intervenir l'adhérence, la migration, la différenciation et la croissance cellulaires.
ECMatrix est optimisé pour maximiser la formation des tubes. Pour étudier les inhibiteurs ou les stimulateurs de la formation de tubes, il vous suffit de prémélanger la suspension de cellules endothéliales avec différentes concentrations de l'inhibiteur ou du stimulateur à tester, avant d'ajouter les cellules au-dessus de ECMatrix.
Application
Le kit pour essais in vitro sur l'angiogenèse CHEMICON a été utilisé pour suivre l'avancement de l'assemblage des tubes/le potentiel angiogénique de diverses cellules endothéliales, notamment :
  • des cellules de veine ombilicale humaine (HUVEC)
  • des cellules microvasculaires primaires de rétine humaine
  • des cellules PAE/PDGFRβ (récepteur β du facteur de croissance dérivé des plaquettes)
  • des cellules endothéliales de capillaire de bovin (BCE)
Composants
  • Solution pour gel ECMatrixTM : (réf. 90060) cinq flacons de 1 ml.
  • Tampon de dilution ECMatrixTM, 10X : (réf. 90061) 1 flacon de 1 ml.
Stockage et stabilité
Les éléments du kit se conservent à -20 ºC pendant 6 mois maximum. Après décongélation, les produits ECMatrix se conservent entre 2 et 8 ºC pendant une semaine. Ne pas recongeler.
Autres remarques
Le kit pour essais in vitro sur l'angiogenèse CHEMICON est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable