Principaux documents
ECM220-1
Sigma-Aldrich
QCM Laminin Migration Assay (24-well, colorimetric)
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.76
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3