Principaux documents
DX2370
Supelco
Dithizone
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHNHCSN=NC6H5
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
200-454-1
Agence
meets USP/NF
Essai
≥85.0% (spectrophotometric assay)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.2%
Couleur
black
Pf
168 °C (decomposition)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
Clé InChI
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Dithizone is a high purity product that meets reagent specifications suitable for testing USP/NF monographs.
Remarque sur l'analyse
Assay (spectrophotometric): 85.0% min
Color: Black
Form: Fine crystals or powder
Heavy metals (as Pb): 0.002% max
Identity: Passes test
Ratio of absorbances: 1.55 min
Residue after ignition: 0.2% max
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable