Principaux documents
DP01
Sigma-Aldrich
Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419)
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419) is validated for use in Immunoblotting
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable