DC01L
Goat Anti-Rat IgG Peroxidase Conjugate
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:5000-1:100,000, colorimetric; 1:10,000-1:200,000, chemiluminescence)
Immunohistochemistry (1:500-1:5000)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3