Principaux documents
CVDI04TPE
Millipore
Cartouche Durapore® CBR de 0,2 µm
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
PVDF membrane
silicone O-ring
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
40 in.
Largeur
2.7 in.
Surface de filtration
2.76 m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Code de la cartouche
Code 0
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany