Principaux documents
CR0101002
Milli-Q
Filtre à cartouche Polygard® CR
Versatile cartridge filters for the clarification and prefiltration of process fluids., 10 in. 1.0 μm Code 0 Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Hauteur
25.4 cm (10.0 in.)
Dimension de pores
1 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres Polygard®-CR sont conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. La structure profonde à gradient de densité des milieux de filtration Polygard®-CR offre une capacité de filtration maximale, et leur composition à 100 % en polypropylène garantit de faibles niveaux de composés extractibles et une vaste compatibilité chimique. Ces cartouches sont robustes, solides, résilientes et sont conçues pour résister à de nombreux cycles de stérilisation en place à la vapeur (SIP).
La membrane d'osmose inverse élimine 95 à 99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques (MW > 200 kDa).
Application
Les filtres à cartouche Polygard®-CR de haute efficacité sont couramment employés dans l'industrie des boissons dans les applications de filtration de gaz et de liquides, pour protéger les filtres d'une plus grande finesse de filtration.
Caractéristiques et avantages
  • Un vaste choix de tailles micrométriques pour satisfaire un large éventail d'applications avec élimination de particules.
  • Un taux de rétention des particules nominal.
  • De faibles niveaux de produits extractibles.
  • Un milieu de grande capacité.
  • Produit conçu pour les conditions rigoureuses et présentant une compatibilité chimique très étendue.
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany