Principaux documents
CDRCKT060
Milli-Q
Cartouche d'osmose inverse
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 60 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Synonyme(s) :
Cartouche d'osmose inverse, 60 l/h
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
60 L/hr flow rate
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
Description générale
La cartouche à osmose inverse (OI) élimine 95 à 99 % des contaminants de l'eau de ville potable, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques.
Application
L'eau osmosée est utilisée en laboratoire pour des applications telles que le rinçage général, l'alimentation en eau des machines à laver et des autoclaves, la préparation de réactifs de base, ou l'alimentation des systèmes de purification d'eau ultrapure.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany