Principaux documents
AX1385
Supelco
Sulfate d'ammonium
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-984-1
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.005%
Couleur
white
pH
5 (100 g/L in H2O)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
754-764 g/L
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay99.0% minChloride (Cl)5ppm maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxResidue after ignition0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-6.0
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable