Principaux documents
AX0155
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for gas chromatography (GC), OmniSolv®, Non UV
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Beilstein:
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
200-835-2
Nom du produit
Acétonitrile, for GC OmniSolv®
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.10% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤8.3 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
for GC OmniSolv®
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid8.3µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxWater (H2O)0.10% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup