Principaux documents
AP160C
Sigma-Aldrich
Anticorps de lapin anti-IgG de souris, conjugué au colorant Cy3
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Réagit avec la chaîne gamma des IgG de souris, ainsi qu'avec les chaînes légères de toutes les classes d'immunoglobulines de souris.
Monospécifique sur IEP pour le sérum entier de souris.
RAPPORT FLUOROPHORE/PROTÉINE :
A552/A280 = 2,46
Application
Détection des IgG de souris avec cet anticorps de lapin anti-IgG de souris conjugué au colorant Cy3 dont l'utilisation a été validée en IF.
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre +2 et 8 °C. Ne pas congeler. Après ouverture, ramener à 1,1 ml avec de l'eau distillée. En solution non diluée, ce produit reste stable pendant plusieurs semaines à une température comprise entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, il est suggéré d'ajouter un volume égal de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis de conserver à -20 °C, avec ou sans aliquotage. Date d'exp : 1 an après reconstitution.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Effective enhancement of fluorescence detection efficiency in protein microarray assays: application of a highly fluorinated organosilane as the blocking agent on the background surface by a facile vapor-phase deposition process.
Hsieh HY, Wang PC, Wu CL, Huang CW, Chieng CC, Tseng FG
Analytical Chemistry null
Development of a cluster of differentiation antibody-based protein microarray.
Michael Abdo, Bob Irving, Peter Hudson, Heddy Zola
Journal of Immunological Methods null
Chizue Hiruta et al.
Zoological science, 29(11), 733-737 (2012-10-31)
In most animal species, centrosomes, the main microtubule-organizing centers, usually disintegrate in oocytes during meiosis and are reconstructed from sperm-provided centrioles before the first cleavage division. In parthenogenetic oocytes, however, no sperm-derived centrosome-dependent microtubule nucleation is expected, as fertilization does