AP1173
Anti-EPHA4 Mouse mAb (6H7)
liquid, clone 6H7, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Ephrin Receptor A4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H7, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPHA4(2043)
Description générale
Immunogène
Avertissement
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable