Principaux documents
AP1062
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²⁹³) Rabbit pAb
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable