AG220
Choline Acetyltransferase, for Blocking AB143, AB144P Antibodies
Synonyme(s) :
ChAT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.25 mg/mL
Technique(s)
cell based assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Application
Enzyme is denatured by heat, but its activity level has not been determined. Residual activity may be present.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable