ADCDT010G33
Mobius® ADC Reactor Single-Use Dip Tube
Gold, 10 L, 1/4" tubing and 1/8" tubing
About This Item
Matériaux
silicone cap
silicone gasket
tube (Non-Print PharMed Tubing)
Niveau de qualité
Agence
meets EN 2.6.14
meets ISO 10993-4
meets JP 4.01
4.01
meets USP 661
meets USP 788
meets USP 85
meets USP 87
meets USP 88
Stérilité
sterile; irradiated (at 25-40 kGy)
Gamme de produits
Mobius®
Paramètres
4-60 °C temp. range (39-140 °F)
Capacité
10 L
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Conditionnement