ABT70
Anti-WASH complex subunit 7 (SWIP) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
WASH complex subunit 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WASHC4(23325)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Immunoprecipitation/Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected WASH complex subunit 7 in 10 µg of HeLa immunoprecipitation with rabbit IgG and Anti-WASH complex subunit 7.
Description de la cible
IgG heavy chain may be observed at approximately 50 kDa
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa immunoprecipitation with rabbit IgG and Anti-WASH complex subunit 7
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable