ABN895
Anti-TDP-43 Antibody
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Clone
polyclonal
Produit purifié par
(Antigen Affinity Purified)
Espèces réactives
human, rabbit
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Application
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected TDP-43 in HeLa cell lysate.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable