ABN259
Anti-PANK2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Pantothenate kinase 2, mitochondrial, hPanK2, Pantothenic acid kinase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PANK2(80025)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PANK2 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.