ABF200
Anti-Bst2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Bone marrow stromal cell antigen 2, BST-2, CD317, HM1.24 antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BST2(684)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Bst2 in human placenta tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human placenta tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable