ABE64
Anti-ERR-alpha P2 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Estrogen receptor-like 1, Estrogen-related receptor, alpha, Nuclear receptor subfamily 3 group B member 1, estrogen-related receptor alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ERR-alpha on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable