ABE441
Anti-dimethyl Histone H4 (Arg3), Asymmetric Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg3)
Informations sur le gène
human ... HIST2H4B(554313)
Description générale
Immunogène
Application
Dot Blot (Specificity) Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H4 (Arg3), Asymmetric in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
DyLight is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected dimethyl Histone H4 (Arg3), Asymmetric in 0.5 µg of CARM1 treated recombinant Histone H4.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable