ABE2695
Anti-eIF-4E
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Eukaryotic translation initiation factor 4E, eIF4E, eIF-4F 25 kDa subunit, mRNA cap-binding protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF4E(1977)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100-500 dilution from a representative lot detected eIF-4E in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cell lines.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected eIF-4E in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable