ABE2586
Anti-NR2F2 (ARP-1) isoform B
from rabbit
Synonyme(s) :
COUP transcription factor 2, COUP-TF2, Apolipoprotein A-I regulatory protein 1, ARP-1, COUP transcription factor II, COUP-TF II, Nuclear receptor subfamily 2 group F member 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NR2F2(7026)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NR2F2 isoform B in MEWO cells overexpressing NR2F2 isoform B.(Courtesy of Claudia Lovell at Hernando Lab, NYU Langone Medical Center).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected NR2F2 isoform B in human kidney, human pancreas, and human cerebellum tissues.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NR2F2 isoform B in in 10 µg of PC12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1