Principaux documents
ABE217
Sigma-Aldrich
Anti-CUX1 Antibody, a.a. 861
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Homeobox protein cut-like 1, CCAAT displacement protein, CDP, Homeobox protein cux-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CUX1(1523)
Description générale
Homeobox protein cut-like 1 (CUX1) is also known as CCAAT displacement protein (CDP) and Homeobox protein cux-1. CUX1 is thought to repress expression of developmentally regulated genes involved in mammalian development, likely through the prevention of CCAAT factor binding at promoters. CUX1 also represses T-cell receptor (TCR) beta enhancer function by binding to matrix attachment region beta (MARbeta), and is a component of the nf-munr repressor, which binds to matrix attachment regions (MARs) of the immunoglobulin heavy chain enhancer.
Spécificité
Autres homologies : Souris (95% d'homologie de séquence).
This antibody recognizes the region of amino acids beginning at 861 of CUX1. This antibody is expected to cross react with all known isoforms of CUX1.
Immunogène
GST-tagged recombinant protein corresponding to a region of amino acids beginning at 861 of human CUX1.
Épitope : Region of amino acids beginning at 861
Application
&
Analyse par immunoprécipitation : µµ
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 200 kDa et env. 110 kDa. Uniprot describes 11 different isoforms. A full length protein has been described at 200 kDa and is proteolytically cleaved into the p150, p110, p90, and p80 isoforms. Additionally, the p75 isoform is the result of alternative splicing (Sansregret, L, et al. (2008). Gene. 412(1-2):84-94.). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extrait nucléaire de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kawssar Harb et al.
eLife, 11 (2022-03-10)
In the neocortex, functionally distinct areas process specific types of information. Area identity is established by morphogens and transcriptional master regulators, but downstream mechanisms driving area-specific neuronal specification remain unclear. Here, we reveal a role for RNA-binding proteins in defining
Balraj Singh et al.
PloS one, 11(7), e0159072-e0159072 (2016-07-09)
We have previously shown that only 0.01% cells survive a metabolic challenge involving lack of glutamine in culture medium of SUM149 triple-negative Inflammatory Breast Cancer cell line. These cells, designated as SUM149-MA for metabolic adaptability, are resistant to chemotherapeutic drugs